Learn More
Tetracloroguayacol, TRC
Código de producto. 30409737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409737 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30409737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT292275100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachloroguaiacol
CAS 2539-17-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H4 Cl4 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Tetrachloroguajacol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl4O2/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h12H,1H3
SMILES COc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetracloro-6-metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 261.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.8965
Porcentaje de pureza >95