Learn More
Tetracloroetileno, espectroscopia UV, Fisher Chemical™
Código de producto. 10305820 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 l
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10305820 2.5 l Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
1 options
Código de producto. 10305820 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0605/PB17
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
CAS 127-18-4
Punto de fusión -22 °C
Color Incolora
Punto de ebullición de 120 °C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C2Cl4
Número MDL MFCD00000834
Cantidad 2.5 l
Sinónimo tetracloroetileno, tetracloroeteno, percloroetileno, percloretileno, eteno, tetracloro, tetracloretileno, tetracloruro de etileno, dicloruro de carbono, anquilostina, ankilostin
Clave InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetracloroeteno
Peso molecular (g/mol) 165.82
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
Formula Weight (peso de la fórmula) 165,83g/mol
Presión de vapor 18mbar a 20 °C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrachloroethylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.