Learn More
Tetracloroetileno, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15107193 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15107193 4 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 4 litros
1 options
Código de producto. 15107193 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 936003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.18€
    674.86€ / 4 litros
    Ahorro 360.32€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Disolventes y sales de ultrapureza desarrollados para procedimientos de extracción/concentración de residuos orgánicos
    Para uso en cromatografía de gases (GC), análisis de hidrocarburos traza por espectrofotometría IR; para uso en laboratorio, investigación o fabricación.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachloroethylene
CAS 127-18-4
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Fórmula molecular C2Cl4
Número MDL MFCD00000834
Cantidad 4 L
Gravedad específica 1L = 1.62kg
Sinónimo tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
Clave InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetracloroeteno
Peso molecular (g/mol) 165.82
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.83
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado ULTRA RESI-ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tetracloroetileno
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .