Learn More
Tetracloroetileno, TRC
Código de producto. 30426274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426274 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 30426274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT291570500ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachloroethene
CAS 127-18-4
Fórmula molecular C2 Cl4
Cantidad 500 mL
Sinónimo Ethene','1,1,2,2-tetrachloro-, Ethene','tetrachloro- (9CI), Ethylene','tetrachloro- (8CI), 1,1,2,2-Tetrachloroethene, 1,1,2,2-Tetrachloroethylene, Ankilostin, Antisal 1, Asahi Perchlor, Didakene, Dilatin PT, Ethylene tetrachloride, F 1110, F 1110 (halocarbon), Fedal-Un, Freon 1110, LXGL 15, NSC 9777, Nema, PCE, PCE (chlorohydrocarbon), PerSec, Perchlorethylene, Perchloroethene, Perchloroethylene, Perclene, Perklone, Persa P 3, R 1110, Tetlen, Tetracap, Tetrachlorethylene, Tetrachloroethene, Tetrachloroethylene, Tetraguer, Tetraleno, Tetropil
Fórmula InChI InChI=1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
SMILES ClC(=C(Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetracloroeteno
Peso molecular (g/mol) 165.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.8754