Learn More
Tetracloroetileno, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10589200 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 litros
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10589200 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10224210 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10234210 5 L Recipiente de metal 5 LT
10020370 25 L Recipiente de metal 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10589200 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0600/17
 Artículo restringido
En stock
CAS 127-18-4
Fórmula molecular C2Cl4
Peso molecular (g/mol) 165.82
Número MDL MFCD00000834
Clave InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetracloroeteno
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de fusión -22 °C
Color Incolora
Punto de ebullición de 120 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 165,83g/mol
Presión de vapor 18mbar a 20 °C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrachloroethylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.