Learn More
Tetracloroetileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440591 2500 mL 2500 ml
11430591 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440591 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20089.0F
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 127-18-4 | C2Cl4 | 165.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetracloroetileno se utiliza como disolvente. Se usa en las limpiezas en seco, así como en el desengrase de piezas metálicas. Se emplea como detector de neutrinos. Se utiliza como pelador de pintura y como un eliminador de manchas en los productos de consumo. Actúa como precursor para la fabricación de otros productos químicos. Desempeña un papel importante en repelentes de agua, eliminadores de pintura, tintas de impresión, pegamentos, sellantes, pulimentos y lubricantes. Como aditivo electrolítico formador de película, se utiliza en la fabricación de baterías de ion de litio y como disolvente de extracción en la determinación de aceite y grasa en el agua mediante FT-IR.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, cloroformo, benceno y hexano. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, metales alcalinos y aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-18-4
Fórmula molecular C2Cl4
Peso molecular (g/mol) 165.82
Número MDL MFCD00000834
Clave InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachloroethylene
Punto de fusión °C to 22°C
Densidad 1.623
Punto de ebullición 120°C to 121°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Fórmula lineal 2C=CCl2
Índice de refracción 1.5055
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1897
Beilstein 1361721
Índice Merck 14,9190
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether,chloroform,benzene and hexane. Slightly miscible with water.
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetracloroeteno
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.83
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrachloroethylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrachloroethylene