Learn More
Tetracloroetileno, 99+%, grado espectrofotométrico
Código de producto. 10072050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10072050 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10215840 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
11944481 10 L Bidón de metal 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10072050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167890010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    94.80€ / 1 litros
    Ahorro 10.20€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 127-18-4 | C2Cl4 | 165,82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-18-4
Fórmula molecular C2Cl4
Peso molecular (g/mol) 165.82
Número MDL MFCD00000834
Clave InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachloroethylene
Absorbancia (1cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.03 max. at 400nm, 0.05 max. at 350nm, 0.1 max. at 305nm, 0.3 max. at 295nm, 1 max. at 290nm
Información de descomposición >150°C
Punto de fusión -22.0°C
Densidad 1.6250g/mL
Punto de ebullición 120.0°C to 122.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C=CCl2
Índice de refracción 1.505
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 187
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Índice Merck 15, 9335
Gravedad específica 1.625
Información de solubilidad Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, oils, chloroform, and benzene
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetracloroeteno
Viscosidad 0.89 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.83
Presión de vapor 18mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrachloroethylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación