Learn More
Tetraclorocicloprofeno, TRC
Código de producto. 30426583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426583 250 mg
30425003 1 g
30415100 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT291508250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6262-42-6
Fórmula molecular C3Cl4
Peso molecular (g/mol) 177.84
Sinónimo Perchlorocyclopropene, 1,2,3,3-Tetrachlorocyclopropene
Nombre IUPAC 1,2,3,3-tetraclorociclopropeno
SMILES ClC1=C(Cl)C1(Cl)Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material Tetrachlorocyclopropene
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3Cl4/c4-1-2(5)3(1,6)7
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.8754
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.