Learn More
Tetraclorocicloprofeno, TRC
Código de producto. 30425003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425003 1 g
30415100 500 mg
30426583 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2915081G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6262-42-6
Fórmula molecular C3Cl4
Peso molecular (g/mol) 177.84
Sinónimo Perchlorocyclopropene, 1,2,3,3-Tetrachlorocyclopropene
Nombre IUPAC 1,2,3,3-tetraclorociclopropeno
SMILES ClC1=C(Cl)C1(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachlorocyclopropene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3Cl4/c4-1-2(5)3(1,6)7
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.8754