Learn More
Tetraclorociclopropeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10423361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10423361 25 g Frasco de vidrio 25 g
10423171 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10423361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420190250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6262-42-6 | C3Cl4 | 177.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6262-42-6
Fórmula molecular C3Cl4
Peso molecular (g/mol) 177.84
Número MDL MFCD00001267
Clave InChI BLZOHTXDDOAASQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrachlorocyclopropene, cyclopropene, tetrachloro, 1,2,3,3-tetrachloro-cyclopropene, tetrachlorocycloprop-1-ene, acmc-20ajjz, dsstox_cid_1660, dsstox_rid_76272, dsstox_gsid_21660, cyclopropene,1,2,3,3-tetrachloro
PubChem CID 80428
Nombre IUPAC 1,2,3,3-tetraclorociclopropeno
SMILES C1(=C(C1(Cl)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachlorocyclopropene
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Punto de ebullición 125°C to 130°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5063 to 1.5083
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.84
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrachlorocyclopropene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.