Learn More
Tetraclorobis(tetrahidrofuran)titanio(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11304517 10 g 10 g
11324517 2 g 2 g
11314517 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11304517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039594.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 31011-57-1 | Molecular Formula: C8H16Cl4O2Ti | Molecular Weight: 333.881 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31011-57-1
Fórmula molecular C8H16Cl4O2Ti
Peso molecular (g/mol) 333.881
Número MDL MFCD00077884
Clave InChI LXWBMENBONGPSB-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo tetrachlorobis tetrahydrofuran titanium, tetrachlorobis tetrahydrofuran titanium iv, bis tetrahydrofuran ; titanium tetrachloride, titanium iv chloride tetrahydrofuran complex
PubChem CID 10958563
Nombre IUPAC oxolano; tetraclorotitanio
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV)
Punto de fusión 126°C to 128°C
Color Amarillo
Temperatura de inflamación -17°C (1°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2925
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.91
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo/cristalino