Learn More
Trihidrato de ácido tetracloroáurico(III), reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11964351 25 g Frasco de vidrio 25 g
10462971 1 g Frasco de vidrio 1 g
10669273 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11964351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411070250
Solicitar formato a granel o personalizado
Trihidrato de ácido tetracloroáurico(III), >-49,0 % (Au), HAuCl4.3H2O, número CAS-16961-25-4, trihidrato de ácido tricloruro de oro, trihidrato de ácido cloroáurico, 1 g, naranja, 393,83, reactivo ACS, palabra de aviso de GHS:Peligro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16961-25-4
Fórmula molecular AuCl4H
Peso molecular (g/mol) 339.77
Clave InChI VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachloroauric(III) acid trihydrate
Color Naranja
Forma física Protuberancias o polvo cristalino brillante
Cantidad 25 g
Fórmula lineal HAuCl4·3H2O
Índice Merck 15,212
Sinónimo Chloroauric acid trihydrate, Gold trichloride acid trihydrate
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.83
Porcentaje de pureza ≥49.0% (Au)
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.