Learn More
Ácido tetracloráurico, TRC
Código de producto. 30415426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30415426 100 mg 100 miligramos
30414592 5 g -
30412398 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT291320100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16903-35-8
Fórmula molecular Au Cl3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 339.79
Sinónimo (SP-4-1)-Tetrachloroaurate(1-) Hydrogen (1:1), Chloroauric(III) Acid, Auric Acid (HAuCl4), Brown Gold Chloride, Chloroauric Acid, Chloroauric Acid (HAuCl4), Chlorooauric Acid (HAuCl4), Gold Chloride (AuCl3) Hydrochloride, Gold Hydrogen Chloride (AuHCl4), Gold Tetrachloride (HAuCl4), Gold Trichloride Hydrochloride, Hydrogen Tetrachloroaurate, Hydrogen Tetrachloroaurate (III), Hydrogen Tetrachloroaurate(1-), Tetrachloroauric Acid (HAuCl4)
Nombre IUPAC triclororo; Cloruro
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachloroauric Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.8498