Learn More
Tetracloro-p-benzoquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10606642 100 g Frasco de plástico 100 g
10502811 250 g Frasco de plástico 250 g
10512811 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10606642 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213561000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 118-75-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-75-2
Fórmula molecular C6Cl4O2
Peso molecular (g/mol) 245.86
Número MDL MFCD00001594
Clave InChI UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
PubChem CID 8371
ChEBI CHEBI:36703
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetraclorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachloro-p-benzoquinone
Punto de fusión >290°C
Temperatura de inflamación >100°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6Cl4(=O)2
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 636
Fieser 01,125; 02,66; 03,46; 04,75
Índice Merck 15, 2078
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,sparingly soluble in ccl4,cs2 and chloroform,practically insoluble in cold petroleum ether and,cold alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.88
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrachloro-p-benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.