Learn More
Tetracloro-BPF, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrachloro-BPF |
| CAS | 3933-88-8 |
| Fórmula molecular | C13H8Cl4O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,4'-Methylenebis(2,6-dichlorophenol) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8Cl4O2/c14-8-2-6(3-9(15)12(8)18)1-7-4-10(16)13(19)11(17)5-7/h2-5,18-19H,1H2 |
| SMILES | Oc1c(Cl)cc(Cc2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-4-[(3,5-dicloro-4-hidroxifenil)metil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 338.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.9278 |