Learn More
Tetraclorobifenol S, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrachloro Biphenol S |
| CAS | 30609-79-1 |
| Fórmula molecular | C12H6Cl4O4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4,4'-Sulfonylbis[2,6-dichlorophenol], NSC 2026693,3',5,5'-Tetrachloro-4,4'-dihydroxybiphenyl Sulfone, Bis(3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl) Sulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H6Cl4O4S/c13-7-1-5(2-8(14)11(7)17)21(19,20)6-3-9(15)12(18)10(16)4-6/h1-4,17-18H |
| SMILES | Oc1c(Cl)cc(cc1Cl)S(=O)(=O)c2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-4-(3,5-dicloro-4-hidroxifenil)sulfonilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 388.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.8741 |