Learn More
Tetracloro-1,4-benzoquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloranil |
| CAS | 118-75-2 |
| Fórmula molecular | C6 Cl4 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | p-Benzoquinone','2,3,5,6-tetrachloro- (8CI), 2,3,5,6-Tetrachloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzoquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-(p-)-benzoquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-p-benzoquinone, 2,3,5,6-Tetrachlorobenzoquinone, 2,3,5,6-Tetrachlorocyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-Tetrachloroquinone, Actor CL, Chloranil, Coversan, Dow Seed Disinfectant No. 5, ENT 3797, NSC 8432, Psorisan, Quinone tetrachloride, Reranil, Spergon, Spergon I, Spergon Technical, Tetrachloro-1,4-benzoquinone, Tetrachloro-p-benzoquinone, Tetrachloro-p-quinone, Tetrachlorobenzoquinone, Tetrachloroquinone, Vulklor, p-Chloranil, α-Chloranil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11 |
| SMILES | O=C1C(Cl)=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetraclorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 245.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.8652 |