Learn More
Tetracarbonildi-mu-clorodirodio(i), Rh 50,1-52,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366058 0.25 g 0.25 g
11356058 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010547.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14523-22-9 | C4Cl2O4Rh2 | 388.75 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14523-22-9
Fórmula molecular C4Cl2O4Rh2
Peso molecular (g/mol) 388.75
Número MDL MFCD00135610
Clave InChI FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
Nombre IUPAC bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium(I), Rh 50.1-52.9%
Punto de fusión 121°C
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.76
Forma física cristalino/a/s