Learn More
Tetracarbonildi-μ-clorodirodio(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10042580 1 g Frasco de vidrio 1 g
10563561 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10042580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197600010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14523-22-9 | C4Cl2O4Rh2 | 388.75 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14523-22-9
Fórmula molecular C4Cl2O4Rh2
Peso molecular (g/mol) 388.75
Número MDL MFCD00135610
Clave InChI FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
Nombre IUPAC bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
Punto de fusión 121.0°C
Color Marrón a rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Rh)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [Rh(CO)2Cl]2
Cantidad 1 g
Número UN 2811
Índice Merck 15, 8312
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents (except, aliphatic hydrocarbons)
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.76
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales, polvo cristalino o agujas