Learn More
Tetracaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetracaine |
| CAS | 94-24-6 |
| Fórmula molecular | C15 H24 N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, Benzoic acid, p-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester (8CI), 2-Dimethylaminoethyl p-butylaminobenzoate, Amethocaine, Ametop, Anetain, Butylocaine, Contralgin, Fissucain, Intercain, Laudocaine, Medicaine, Medihaler-Tetracaine, Meethobalm, Metraspray, Mucaesthin, Pontocaine, Rexocaine, Tetracaine, Uromucaesthin, β-Dimethylaminoethyl p-N-butylaminobenzoate, β-Dimethylaminoethyl p-butylaminobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(dimetilamino)etil 4-(butilamino)benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 264.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.1838 |