Learn More
N-óxido de tetracaína, Mikromol™
Código de producto. 17949609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17949609 100 mg 100 miligramos
30051064 25 mg 25 miligramos
30457952 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17949609 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0504.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de tetracaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracaine N-Oxide
CAS 55750-02-2
Nombres de analitos o componentes Tetracaine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H24 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tetracaine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O3/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)20-12-11-17(2,3)19/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
SMILES CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC[N+](C)(C)[O-]
Nombre IUPAC Óxido de 2-[4-(butilamino)benzoil]oxi-N,N-dimetiletanamina
Peso molecular (g/mol) 280.36
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1787 g/mol