Learn More
Tetracaína, LoGiCal
Código de producto. 30460082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460082 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460082 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3473.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracaine
CAS 94-24-6
Nombres de analitos o componentes Tetracaine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H24 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, Benzoic acid, p-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester (8CI), 2-Dimethylaminoethyl p-butylaminobenzoate, Amethocaine, Ametop, Anetain, Butylocaine, Contralgin, Fissucain, Intercain, Laudocaine, Medicaine, Medihaler-Tetracaine, Meethobalm, Metraspray, Mucaesthin, Pontocaine, Rexocaine, Tetracaine, Uromucaesthin, beta-Dimethylaminoethyl p-N-butylaminobenzoate, beta-Dimethylaminoethyl p-butylaminobenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
Nombre IUPAC 4-(butilamino)benzoato de 2-(dimetilamino)etilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 264.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1838 g/mol