Learn More
Clorhidrato de tetracaína, Mikromol™
Código de producto. 18001220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18001220 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18001220 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0504.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de tetracaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracaine hydrochloride
CAS 136-47-0
Nombres de analitos o componentes Tetracaine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H24 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tetracaine Hydrochloride, Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, monohydrochloride, Benzoic acid, p-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, monohydrochloride, Ethanol, 2-dimethylamino-, p-butylaminobenzoate, HCl (4CI), 2-(Dimethylamino)ethyl p-(butylamino)benzoate hydrochloride, 2-Dimethylaminoethanol 4-n-butylaminobenzoate hydrochloride, Amethocaine hydrochloride, Amethocaine monohydrochloride, Anacel, Anethain, Anethaine, Butethanol, Curtacain, Decicain, Decicaine, Dessicain, Dianguang, Dicaine, Dikain, Intercaine, Leocaine, Menonasal, Niphanoid, Pantocain, Pantocaine, Pantocaine hydrochloride, Pantocaine monohydrochloride, Pontocaine hydrochloride, Tetocaine, Tetracaine chlorhydrate, Tetracaine hydrochloride, Tetracaine monohydrochloride, Tetracainium chloride, Tonexol, p-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
Nombre IUPAC 4-(butilamino)benzoato de 2-(dimetilamino)etilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 300.82
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1605 g/mol