Learn More
Clorhidrato de tetracaína, LoGiCal
Código de producto. 30458048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458048 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458048 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0504.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracaine hydrochloride
CAS 136-47-0
Nombres de analitos o componentes Tetracaine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H24 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tetracaine Hydrochloride, Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, monohydrochloride, Benzoic acid, p-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, monohydrochloride, Ethanol, 2-dimethylamino-, p-butylaminobenzoate, HCl (4CI), 2-(Dimethylamino)ethyl p-(butylamino)benzoate hydrochloride, 2-Dimethylaminoethanol 4-n-butylaminobenzoate hydrochloride, Amethocaine hydrochloride, Amethocaine monohydrochloride, Anacel, Anethain, Anethaine, Butethanol, Curtacain, Decicain, Decicaine, Dessicain, Dianguang, Dicaine, Dikain, Intercaine, Leocaine, Menonasal, Niphanoid, Pantocain, Pantocaine, Pantocaine hydrochloride, Pantocaine monohydrochloride, Pontocaine hydrochloride, Tetocaine, Tetracaine chlorhydrate, Tetracaine hydrochloride, Tetracaine monohydrochloride, Tetracainium chloride, Tonexol, p-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
Nombre IUPAC 4-(butilamino)benzoato de 2-(dimetilamino)etilo; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 300.82
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1605 g/mol