Learn More
Clorhidrato de tetracaína 1,0 mg/ml en acetonitrilo (como base libre), LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetracaine hydrochloride |
| CAS | 136-47-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Tetracaine hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H24 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Tetracaine Hydrochloride, Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, monohydrochloride, Benzoic acid, p-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, monohydrochloride, Ethanol, 2-dimethylamino-, p-butylaminobenzoate, HCl (4CI), 2-(Dimethylamino)ethyl p-(butylamino)benzoate hydrochloride, 2-Dimethylaminoethanol 4-n-butylaminobenzoate hydrochloride, Amethocaine hydrochloride, Amethocaine monohydrochloride, Anacel, Anethain, Anethaine, Butethanol, Curtacain, Decicain, Decicaine, Dessicain, Dianguang, Dicaine, Dikain, Intercaine, Leocaine, Menonasal, Niphanoid, Pantocain, Pantocaine, Pantocaine hydrochloride, Pantocaine monohydrochloride, Pontocaine hydrochloride, Tetocaine, Tetracaine chlorhydrate, Tetracaine hydrochloride, Tetracaine monohydrochloride, Tetracainium chloride, Tonexol, p-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H |
| Tipo de solución | Single Solution |
| SMILES | Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C |
| Mostrar más |