Learn More
Clorhidrato de tetracaína 1,0 mg/ml en acetonitrilo (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30457532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30457532 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457532 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0504.0011
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracaine hydrochloride
CAS 136-47-0
Nombres de analitos o componentes Tetracaine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H24 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tetracaine Hydrochloride, Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, monohydrochloride, Benzoic acid, p-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, monohydrochloride, Ethanol, 2-dimethylamino-, p-butylaminobenzoate, HCl (4CI), 2-(Dimethylamino)ethyl p-(butylamino)benzoate hydrochloride, 2-Dimethylaminoethanol 4-n-butylaminobenzoate hydrochloride, Amethocaine hydrochloride, Amethocaine monohydrochloride, Anacel, Anethain, Anethaine, Butethanol, Curtacain, Decicain, Decicaine, Dessicain, Dianguang, Dicaine, Dikain, Intercaine, Leocaine, Menonasal, Niphanoid, Pantocain, Pantocaine, Pantocaine hydrochloride, Pantocaine monohydrochloride, Pontocaine hydrochloride, Tetocaine, Tetracaine chlorhydrate, Tetracaine hydrochloride, Tetracaine monohydrochloride, Tetracainium chloride, Tonexol, p-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
Nombre IUPAC 4-(butilamino)benzoato de 2-(dimetilamino)etilo; hidrocloruro
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 300.82
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1605 g/mol