Learn More
Clorhidrato de tetracaína-d6 (N,N-dimetil-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetracaine N,N-dimethyl-d6 hydrochloride |
| CAS | 80404-52-0 |
| Fórmula molecular | C15 D6 H18 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-[di(methyl-d3)amino]ethyl ester, monohydrochloride (9 CI), 2-[Di(methyl-d3)amino]ethyl 4-(butylamino)benzoate (ester) hydrochloride (1:1), Tetracaine-d6 hydrochloride, Tetracaine-D6 (N,N-dimethyl-D6) Monohydrochloride, Tetracaine-d6 HCl (N,N-dimethyl-d6) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16 H,4-5,10-12H2,1-3H3;1 H/i2D3,3D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CCOC(=O)c1ccc(NCCCC)cc1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 4-(butilamino)benzoato de 2-[bis(trideuteriometil)amino]etilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 306.8612 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1981 g/mol |
| Mostrar más |