Learn More
Tetrabutilstanano, TRC
Código de producto. 30135632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135632 10 g 10 g
30003735 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29129010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1461-25-2
Fórmula molecular C16 H36 Sn
Peso molecular (g/mol) 347.17
Sinónimo Stannane, tetrabutyl-, Tetrabutylstannane, NSC 22330, NSC 28131, NSC 65524, Tetra-n-butylstannane, Tetra-n-butyltin, Tetrabutyltin, Tetrabutyltin(IV)
Nombre IUPAC tetrabutilestannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutyltin
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1839