Learn More
Tetrabutilestannano-d36, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylstannane-d36 |
| CAS | 358731-92-7 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C16 2H36 Sn |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Stannane','tetra(butyl-d9)- (9CI), Tetra-n-butyl-d36-tin, Tetrabutylstannane-d36, Tetrabutyltin-D36, Tetra(butyl-d9)stannane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;/i4*1D2,2D3,3D2,4D2; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | tetrakis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 383.39 |
| Mostrar más |