Learn More
Hidróxido de tetrabutilfosfonio, solución en agua al 40 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11955871 100 mL Frasco de plástico 100 ML
1 options
Código de producto. 11955871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 395031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    124.00€ / 100 ml
    Ahorro 9.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylphosphonium hydroxide
CAS 14518-69-5, 7732-18-5
Punto de fusión 15.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9990g/mL
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C16H37OP
Número MDL MFCD00068456
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.999
Sinónimo tetrabutylphosphonium hydroxide, tbph, tetrabutylphosphonium hydroxide solution, phosphonium,tetrabutyl-, hydroxide 1:1, phosphonium, tetrabutyl-, hydroxide 1:1, acmc-1c8ln, tetrabutylphosphoniumhydroxide, tetrabutylphosphanium hydroxide, tetra-n-butylphosphonium hydroxide w/w aq. soln., tetrabutylphosphonium hydroxide solution, 40 wt. % in h2o
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC tetrabutilfosfanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 276.45
PubChem CID 84487
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.44
Porcentaje de pureza 37.5 to 42.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylphosphonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.