Learn More
Hidróxido de tetrabutilfosfonio (40 % en agua), TRC
Código de producto. 30415400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415400 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30415400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2825605G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylphosphonium Hydroxide
CAS 14518-69-5
Fórmula molecular C16 H36 P . H O
Cantidad 5 g
Sinónimo Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (1:1), Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (8CI,9CI), Tetrabutylphosphonium hydroxide (6CI,7CI), Tetra-n-butylphosphonium hydroxide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36P.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
SMILES [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC tetrabutilfosfanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 276.438
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.258
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 %