Learn More
Hidróxido de tetrabutilfosfonio (40 % en agua), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylphosphonium Hydroxide |
| CAS | 14518-69-5 |
| Fórmula molecular | C16 H36 P . H O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (1:1), Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (8CI,9CI), Tetrabutylphosphonium hydroxide (6CI,7CI), Tetra-n-butylphosphonium hydroxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H36P.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| Nombre IUPAC | tetrabutilfosfanio; hidróxido |
| Peso molecular (g/mol) | 276.438 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.258 |
| Mostrar más |