Learn More
Cloruro de tetrabutilfosfonio, TRC
Código de producto. 30455867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455867 5 g 5 g
30449521 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455867 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3106705G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2304-30-5
Fórmula molecular C16H36ClP
Peso molecular (g/mol) 294.88
Sinónimo Cyphos 443P, Cyphos 443T, Cyphos IL 164, Hishicolin PX 4C, Tetra-n-butylphosphonium Chloride
Nombre IUPAC tetrabutilfosfanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylphosphonium Chloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36P.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.2243