Learn More
Tetrabutilfosfonio 2H, 2H-Perfluorodecanoato, TRC
Código de producto. 30135073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135073 100 mg 100 miligramos
30135261 50 mg 50 miligramos
17982325 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT310655100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 882489-14-7
Fórmula molecular C16 H36 P . C10 H2 F17 O2
Peso molecular (g/mol) 736.53
Sinónimo Phosphonium, tetrabutyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecanoate (1:1), Phosphonium, tetrabutyl-, salt with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecanoic acid (1:1) (9CI), Tetrabutylphosphonium 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecanoate, 8:2 FTCA tetrabutylphosphonium salt, 8:2 Fluorotelomer carboxylic acid tetrabutylphosphonium salt, Perfluoro-octylethanoic acid tetrabutylphosphonium salt, Tetrabutylphosphonium 2H,2H-perfluorodecanoate
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecanoato; tetrabutilfosfanio
SMILES CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]C(=O)CC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylphosphonium 2H,2H-Perfluorodecanoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36P.C10H3F17O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;11-3(12,1-2(28)29)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h5-16H2,1-4H3;1H2,(H,28,29)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 736.2338