Learn More
Tribromuro de tetrabutilamonio, TRC
Código de producto. 30416882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416882 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30416882 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29126010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Tribromide
CAS 38932-80-8
Fórmula molecular C16H36Br3N
Cantidad 10 g
Sinónimo N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Bromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium Tribromide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.Br3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Br[Br-]Br
Peso molecular (g/mol) 482.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.0398