Learn More
Tribromuro de tetrabutilamonio, TRC
Product Code. 30414633
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Unit Size:
50 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30414633 50 g 50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30414633 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT29126050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Tribromide
CAS 38932-80-8
Fórmula molecular C16H36Br3N
Cantidad 50 g
Sinónimo N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Bromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium Tribromide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.Br3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Br[Br-]Br
Peso molecular (g/mol) 482.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.0398