Learn More
Tetrafluoroborato de tetrabutilamonio, TRC
Código de producto. 30454546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454546 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30454546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3107632.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Tetrafluoroborate
CAS 429-42-5
Fórmula molecular C16H36BF4N
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.BF4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 329.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.2877