Learn More
Tetrabutilamonio tetrafluoroborato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10770585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10770585 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10123201 25 g Frasco de plástico 25 GR
10010951 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10770585 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 353090050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 429-42-5 | C16H36BF4N | 329.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 429-42-5
Fórmula molecular C16H36BF4N
Peso molecular (g/mol) 329.27
Número MDL MFCD00011634
Clave InChI NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
PubChem CID 67932
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Nombre de nota 95%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 04, III, 293
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.28
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3