Learn More
Solución monobásica de fosfato tetrabutilamonio 1,0 M in H2O, TRC
Código de producto. 30449216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449216 10 mL 10 ml
30454621 5 mL -
30451522 1 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT31073510ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5574-97-0
Fórmula molecular C16 H36 N . H2 P O4
Peso molecular (g/mol) 339.45
Sinónimo Tetrabutylammonium Dihydrogen Phosphate, Tbap, Tetrabutylammonium Phosphate
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno; tetrabutilazanio
SMILES Cccc[N+](Cccc)(Cccc)Cccc.Op(=O)(O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Phosphate
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.2538
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0 M