Learn More
Fosfato tetrabutilamónico monobásico, 0,5 M de conc. en agua de grado HPLC, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10512204 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10512204 100 mL 100 ML
10526412 25 mL 25 ML
11935451 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10512204 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 420171000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de par de iones, catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100.0°C
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium phosphate monobasic
CAS 5574-97-0, 7732-18-5
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C16H38NO4P
Fórmula lineal (CH3(CH2)3)4NH2PO4
Número MDL MFCD00064526
Sinónimo tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
Clave InChI ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno; tetrabutilazanio
Peso molecular (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.45
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.48 to 0.52M
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.01
Densidad 1.0100g/mL