Learn More
Fosfato de tetrabutilamonio, grado HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 15578834 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15578834 25 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha cada uno
1 options
Código de producto. 15578834 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor V37503
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disolventes de alta pureza para su uso en separaciones analíticas y preparativas
    Para su uso en la cromatografía de pares de iones, cromatografía líquida de alto rendimiento.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Phosphate
CAS 5574-97-0
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Fórmula molecular C16H38NO4P
Número MDL MFCD00064526
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1L = 0.00kg
Sinónimo tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
Clave InChI ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno; tetrabutilazanio
Peso molecular (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.46
Grado HPLC