Learn More
Periodato tetrabutilamonio, TRC
Código de producto. 30414157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414157 10 g
30411941 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30414157 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT28923010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65201-77-6
Fórmula molecular C16H36N . IO4
Peso molecular (g/mol) 433.37
Sinónimo N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Periodate, N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Salt With Periodic Acid (HIO4), N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Periodate (IO41-), Tetrabutylammonium Metaperiodate, Tetrabutylammonium Periodate
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; Periodato
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]I(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Periodate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.HIO4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.1689