Learn More
Tetrabutilamonio perclorato, contiene máx. 10 % de agua, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10761062 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10568902 100 g Frasco de vidrio 100 GR
13458558 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10761062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420140250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1923-70-2 | C16H36ClNO4 | 341.917 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación, catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1923-70-2
Fórmula molecular C16H36ClNO4
Peso molecular (g/mol) 341.917
Número MDL MFCD00038722
Clave InChI KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
Nombre IUPAC tetrabutilazanio; perclorato
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium perchlorate
Color Blanco
Nombre de nota Contains Max. 10% Water
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal (CH3(CH2)3)4NClO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.91
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Envase Frasco de vidrio
Información de descomposición 290°C
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino