Learn More
Valorante de hidroxido tetrabutílamonio, 0,4 M en agua, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-195770 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055680 100 g Frasco de plástico 100 GR
10588322 500 g Frasco de plástico 500 GR
10023643 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10055680 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 420121000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de par de iones, catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2052-49-5
Fórmula molecular C16H37NO
Peso molecular (g/mol) 259.48
Número MDL MFCD00009425
Clave InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Absorbancia (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.15 max. at 420nm
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hydroxide titrant
Color Sin designar
Nombre de nota 0.4M in Water
Fórmula lineal (CH3(CH2)3)4NOH
Beilstein 04, II, 634
Concentración 0.37 to 0.43M
Fieser 05,645; 11,500
Densidad 0.85
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC hidróxido de tetrabutilazanio
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.47
Grado HPLC
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación >110°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.