Learn More
Valorante de hidroxido tetrabutílamonio, 0,4 M en agua, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.15 max. at 420nm |
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium hydroxide titrant |
| Color | Sin designar |
| Nombre de nota | 0.4M in Water |
| Fórmula lineal | (CH3(CH2)3)4NOH |
| Beilstein | 04, II, 634 |
| Concentración | 0.37 to 0.43M |
| Fieser | 05,645; 11,500 |
| Densidad | 0.85 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.