Learn More
Valorante de hidroxido tetrabutílamonio, 0,4 M en agua, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10055680 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10055680 100 g Frasco de plástico 100 GR
10588322 500 g Frasco de plástico 500 GR
10023643 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10055680 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 420121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.25€
    73.65€ / 100 g
    Ahorro 11.60€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de par de iones, catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-49-5
Fórmula molecular C16H37NO
Peso molecular (g/mol) 259.48
Número MDL MFCD00009425
Clave InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Absorbancia (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.15 max. at 420nm
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hydroxide titrant
Color Sin designar
Nombre de nota 0.4M in Water
Concentración 0.37 to 0.43M
Densidad 0.85
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3(CH2)3)4NOH
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación >110°C
Beilstein 04, II, 634
Fieser 05,645; 11,500
Forma física Solución
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC hidróxido de tetrabutilazanio
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.47
Grado HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.