Learn More
Hidróxido de tetrabutilamonio, titulador (0,4 M en H2O), grado HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 15568834 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno de alta densidad a presión
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15568834 500 g Frasco de polietileno de alta densidad a presión 500 ml
1 options
Código de producto. 15568834 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor V36507
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
Disolventes de alta pureza para su uso en separaciones analíticas y preparativas
    Para su uso en la cromatografía de pares de iones, cromatografía líquida de alto rendimiento.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Hydroxide
Nombre de nota Valorante (0,4M en H2O)
CAS 2052-49-5
Envase Frasco de polietileno de alta densidad a presión
Fórmula molecular C16H37NO
Número MDL MFCD00009425
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 0.00kg
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Clave InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 259.48
PubChem CID 2723671
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.48
Grado HPLC