Descripción
- Se utiliza como acelerador de curado para resinas epoxi.
- También se utiliza en la preparación de diclorocarbeno a partir de cloroformo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium Hydroxide |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 50 mL |
| Envase | Vidrio |
| Densidad | 0,99 g/mL a 25 °C (Lit.) |
| Grado | Research |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 40% in H2O |