Learn More
Solución de hidróxido de tetrabutilamonio, 0,1 M, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15627360 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15627360 250 mL 250 ml
15617360 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15627360 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 86891250ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Volumétrico, 0,1 M (C4H9)4NOH (isopropanol/metanol (10:1 V/V)), para valoración en medio no acuoso
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2052-49-5
Fórmula molecular C16H37NO
Peso molecular (g/mol) 259.48
Número MDL MFCD00009425
Clave InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hydroxide solution
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Fórmula lineal (CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Cantidad 250 mL
Número UN UN1992
Beilstein 3571228
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.47g/mol