Learn More
Hidróxido de tetrabutilamonio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11484441 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11484441 250 mL
11464441 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484441 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215210483
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
CAS 2052-49-5
Fórmula molecular C16H37NO
Peso molecular (g/mol) 259.48
Número MDL MFCD00009425
Clave InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
Nombre IUPAC hidróxido de tetrabutilazanio
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Hydroxide
Color Incolora
Densidad 0.98g/mL
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.474
Forma física Líquidos