Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium Hydroxide |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.98g/mL |
| Cantidad | 25 mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.474 |
| Forma física | Liquid |